Trifluoromethanesulphonyl bromide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Triflyl bromide
T3592-1G T3592-5G
TCIAT3592-1GEA 64 EUR
TCIAT3592-1G TCIAT3592-5G
Trifluoromethanesulphonyl bromide ≥95.0% (por GC)
Trifluoromethanesulphonyl bromide
Formula: CBrF₃O₂S
MW: 212,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 15458-53-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %