(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Trimethyl(heptafluoropropyl)silane, Trimethyl(perfluoropropyl)silane
T3593-1G
T3593-5G
TCIAT3593-1GEA
98
EUR
TCIAT3593-1G
TCIAT3593-5G
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane ≥98.0% (por GC)
(Heptafluoropropyl)trimethylsilane
Formula:
C₆H₉F₇Si Pto. Ebullición: 88°C Pto. de inflamación: 54°C |
Número MDL:
MFCD00216712 Núm. CAS: 3834-42-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...