Trimethyl(nonafluorobutyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T3594-1G T3594-5G
TCIAT3594-1GEA 92 EUR
TCIAT3594-1G TCIAT3594-5G
Trimethyl(nonafluorobutyl)silane ≥98.0% (por GC)
Trimethyl(nonafluorobutyl)silane
Formula: C₇H₉F₉Si
Pto. Ebullición: 100°C
Número MDL: MFCD20489405
Núm. CAS: 204316-01-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=531f5286c0e8c6a272d2b533029367fb9bef0b8d&vid=531f5286c0e8c6a272d2b533029367fb9bef0b8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %