Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimethyl(perfluorohexyl)silane
T3595-1G T3595-5G
TCIAT3595-1GEA 84 EUR
TCIAT3595-1G TCIAT3595-5G
Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane ≥97.0% (por GC)
Trimethyl(tridecafluorohexyl)silane
Formula: C₉H₉F₁₃Si
MW: 392,24 g/mol
Número MDL: MFCD20489406
Núm. CAS: 135841-49-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=329deae242a6f611ee89ea9e146124b0c6913841&vid=329deae242a6f611ee89ea9e146124b0c6913841&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %