4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3597-1G T3597-5G
TCIAT3597-1GEA 112 EUR
TCIAT3597-1G TCIAT3597-5G
4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine ≥95.0% (por GC)
4-[2,2,2-Trifluoro-1-[(trimethylsilyl)oxy]ethyl]morpholine
Formula: C₉H₁₈F₃NO₂Si
Núm. CAS: 289706-46-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df9c50d5bfbe63119a83f7b9ad72da6d1ff294db&vid=df9c50d5bfbe63119a83f7b9ad72da6d1ff294db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %