Tris(4-aminophenyl)methane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Leucopararosaniline, 4,4',4''-Methanetriyltrianiline
T3599-1G T3599-5G
TCIAT3599-1GEA 108 EUR
TCIAT3599-1G TCIAT3599-5G
Tris(4-aminophenyl)methane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Tris(4-aminophenyl)methane
Formula: C₁₉H₁₉N₃
MW: 289,38 g/mol
Pto. de fusión: 208°C
Número MDL: MFCD00137820
Núm. CAS: 548-61-8
EINECS: 208-952-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43b0d6d76d22d7ddcdd86f1155540d9adb8e0600&vid=43b0d6d76d22d7ddcdd86f1155540d9adb8e0600&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %