Tiapride hydrochloride ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T3600-250MG T3600-1G
TCIAT3600-250MGEA 80 EUR
TCIAT3600-250MG TCIAT3600-1G
Tiapride hydrochloride ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Tiapride hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₄N₂O₄S·HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00133861
Núm. CAS: 51012-33-0
EINECS: 256-908-4
Índice Merck: 14,09421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40d11bc4c4d74e7ac2366d94693746ffc28d5010&vid=40d11bc4c4d74e7ac2366d94693746ffc28d5010&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %