Triflusal ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Acetoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, Acetyl-4-(trifluoromethyl)salicylic acid, Drisgen
T3601-250MG
T3601-1G
TCIAT3601-250MGEA
232
EUR
TCIAT3601-250MG
TCIAT3601-1G
Triflusal ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Triflusal
Formula:
C₁₀H₇F₃O₄ MW: 248,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00866793 Núm. CAS: 322-79-2 EINECS: 206-297-5 Índice Merck: 14,09688 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 113.0 to 117.0 deg-C |