4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(Dibenzo[b,d]furan-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Dibenzofuran-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(Dibenzofuran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3602-1G
T3602-5G
TCIAT3602-1GEA
90
EUR
TCIAT3602-1G
TCIAT3602-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran
Formula:
C₁₈H₁₉BO₃ MW: 294,16 g/mol |
Número MDL:
MFCD18910632 Núm. CAS: 912824-85-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |