Thiophen-2-carbothioamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Thiophene-2-carbothioamide
T3604-5G T3604-25G
TCIAT3604-5GEA 286 EUR
TCIAT3604-5G TCIAT3604-25G
Thiophen-2-carbothioamide ≥98.0% (by HPLC)
Thiophen-2-carbothioamide
Formula: C₅H₅NS₂
MW: 143,23 g/mol
Número MDL: MFCD00052890
Núm. CAS: 20300-02-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f96e05fa486ff0443f3603f9b8ddc4fc908afcd&vid=3f96e05fa486ff0443f3603f9b8ddc4fc908afcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C