4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
T3613-1G T3613-5G
TCIAT3613-1GEA 63 EUR
TCIAT3613-1G TCIAT3613-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formula: C₇H₁₂F₃N
MW: 167,18 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Número MDL: MFCD09040573
Núm. CAS: 58665-70-6
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1577ed00795ab40829310e4b3386fd37e175266&vid=a1577ed00795ab40829310e4b3386fd37e175266&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)