(Butylamine)[2,2'-thiobis(4-tert-octylphenolato)]nickel(II) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T3635-25G T3635-5G
TCIAT3635-25GEA 156 EUR
TCIAT3635-25G TCIAT3635-5G
(Butylamine)[2,2'-thiobis(4-tert-octylphenolato)]nickel(II) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
(Butylamine)[2,2'-thiobis(4-tert-octylphenolato)]nickel(II)
Formula: C₃₂H₅₁NNiO₂S
Número MDL: MFCD03939034
Núm. CAS: 14516-71-3
EINECS: 238-523-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Lambda max. 246.0 to 254.0 nm (CHCl3)