2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl)pyridine, 3-(Trifluoromethyl)-5-(2-pyridyl)-1,2,4-triazole
T3638-200MG
T3638-1G
TCIAT3638-200MGEA
40
EUR
TCIAT3638-200MG
TCIAT3638-1G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]pyridine
Formula:
C₈H₅F₃N₄ MW: 214,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD26403657 Núm. CAS: 219508-27-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 157.0 to 161.0 deg-C |