Tirofiban hydrochloride monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine hydrochloride monohydrate, MK-383 HCl, (S)-2-(Butylsulphonamido)-3-(4-(4-(piperidin-4-yl)butoxy)phenyl)propanoic acid hydrochloride hydrate
T3640-250MG T3640-50MG
TCIAT3640-250MGEA 417 EUR
TCIAT3640-250MG TCIAT3640-50MG
Tirofiban hydrochloride monohydrate ≥98.0% (by HPLC)
Tirofiban hydrochloride monohydrate
Formula: C₂₂H₃₉ClN₂O₆S
MW: 495,07 g/mol
Pto. de fusión: 132°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07368623
Núm. CAS: 150915-40-5
Índice Merck: 14,09464
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.00 to 6.00 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -16.0 deg (C=1, MeOH)
Water 3.1 to 4.1 %