N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,6-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9H-carbazole
T3642-1G T3642-5G
TCIAT3642-1GEA 479 EUR
TCIAT3642-1G TCIAT3642-5G
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9H-carbazole-3,6-diamine
Formula: C₄₀H₃₅N₃O₄
MW: 621,74 g/mol
Núm. CAS: 1630723-98-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7da9df358b1a1fe49e4ba46f5f330266178c92f0&vid=7da9df358b1a1fe49e4ba46f5f330266178c92f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %