1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,1'-Thiocarbonylbis(pyridin-2(1H)-one)
T3644-1G T3644-5G
TCIAT3644-1GEA 29 EUR
TCIAT3644-1G TCIAT3644-5G
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,1'-Thiocarbonyldi-2(1H)-pyridone
Formula: C₁₁H₈N₂O₂S
MW: 232,26 g/mol
Número MDL: MFCD00075238
Núm. CAS: 102368-13-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468bfcd5bd329fd5e91249b31c3b2f3c04cae36e&vid=468bfcd5bd329fd5e91249b31c3b2f3c04cae36e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C