N-Fenil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3645-1G T3645-5G
TCIAT3645-1GEA 41 EUR
TCIAT3645-1G TCIAT3645-5G
N-Fenil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98.0% (por GC)
N-Fenil-2,2,2-trifluoroacetamida
Formula: C₈H₆F₃NO
MW: 189.1346 g/mol
Número MDL: MFCD00196027
Núm. CAS: 404-24-0
EINECS: 206-965-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C