Tebuthiuron ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3647-5G T3647-25G
TCIAT3647-5GEA 113 EUR
TCIAT3647-5G TCIAT3647-25G
Tebuthiuron ≥98.0% (por GC)
Tebuthiuron
Formula: C₉H₁₆N₄OS
Número MDL: MFCD00078732
Núm. CAS: 34014-18-1
EINECS: 251-793-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09095
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e3bacfa4c971ebe0eca71fc2dbdef8d9ef107ab&vid=9e3bacfa4c971ebe0eca71fc2dbdef8d9ef107ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C