Thifluzamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2′,6′-Dibromo-2-methyl-4′-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide
T3648-250MG T3648-1G
TCIAT3648-250MGEA 114 EUR
TCIAT3648-250MG TCIAT3648-1G
Thifluzamide ≥98.0% (por GC)
Thifluzamide
Formula: C₁₃H₆Br₂F₆N₂O₂S
MW: 528.1 g/mol
Número MDL: MFCD03428071
Núm. CAS: 130000-40-7
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1a2a592ee3898a729948f43098ed7f857cfa136&vid=a02b4606b3764fc0229e78c3177b0a79e23a6836&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C