Tetrabutilamonio nitrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T3651-25G T3651-5G
TCIAT3651-25GEA 79 EUR
TCIAT3651-25G TCIAT3651-5G
Tetrabutilamonio nitrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutilamonio nitrato
Formula: C₁₆H₃₆N₂O₃
Número MDL: MFCD00043202
Núm. CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C