Tris(2,4-pentanodionato-O,O')galio (III) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')gallium (III), Gallium (III) 2,4-pentanedionate, Gallium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Gallium(III) Acetylacetonate, Acetylacetone Gallium(III) salt, Tris(2,4-pentanedionato)gallium(III), Ga(acac)3
T3652-5G T3652-25G
TCIAT3652-5GEA 63 EUR
TCIAT3652-5G TCIAT3652-25G
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')galio (III) ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')galio (III)
Formula: C₁₅H₂₁GaO₆
MW: 367.05 g/mol
Pto. de fusión: 200°C
Densidad: 1.42
Número MDL: MFCD00013492
Núm. CAS: 14405-43-7
EINECS: 238-377-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7cc9cf3433f8c6d67014947a0374a2b662a8ad0&vid=c7cc9cf3433f8c6d67014947a0374a2b662a8ad0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C