N,N,N',N'-Tetraphenyl[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-diamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
T3657-1G T3657-200MG
TCIAT3657-1GEA 261 EUR
TCIAT3657-1G TCIAT3657-200MG
N,N,N',N'-Tetraphenyl[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-diamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N,N',N'-Tetraphenyl[1,1':4',1'':4'',1'''-quaterphenyl]-4,4'''-diamine
Formula: C₄₈H₃₆N₂
Número MDL: MFCD09833572
Núm. CAS: 145898-89-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %