Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetrabutylammonium p-Toluenesulphonate, Tetrabutylammonium 4-methylbenzenesulphonate
T3660-25G
T3660-5G
TCIAT3660-25GEA
141
EUR
TCIAT3660-25G
TCIAT3660-5G
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Formula:
C₂₃H₄₃NO₃S MW: 413,6574 g/mol |
Número MDL:
MFCD00043227 Núm. CAS: 7182-86-7 EINECS: 230-548-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |