4,4,5,5-Tetramethyl-2-(10-phenylanthracen-9-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3665-1G T3665-5G
TCIAT3665-1GEA 138 EUR
TCIAT3665-1G TCIAT3665-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(10-phenylanthracen-9-yl)-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(10-phenylanthracen-9-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₂₆H₂₅BO₂
Número MDL: MFCD13194955
Núm. CAS: 460347-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C