Tyrphostin A9 ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: [4-Hydroxy-3,5-bis(2-methyl-2-propanyl)benzylidene]malononitrile, Malonoben
T3667-25MG T3667-100MG
TCIAT3667-25MGEA 51 EUR
TCIAT3667-25MG TCIAT3667-100MG
Tyrphostin A9 ≥98.0% (por GC)
Tyrphostin A9
Formula: C₁₈H₂₂N₂O
Número MDL: MFCD00209853
Núm. CAS: 10537-47-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 147.0 deg-C