1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
T3668-200MG T3668-1G
TCIAT3668-200MGEA 37 EUR
TCIAT3668-200MG TCIAT3668-1G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₄H₂₃BN₂O₃
MW: 278,1550 g/mol
Número MDL: MFCD12033229
Núm. CAS: 1040377-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8370738999fb8ad9a925a6c3fa57919d27146647&vid=8370738999fb8ad9a925a6c3fa57919d27146647&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C