1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene
T3669-1G T3669-5G
TCIAT3669-1GEA 104 EUR
TCIAT3669-1G TCIAT3669-5G
1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1,2,4-Tribromo-5-iodobenzene
Formula: C₆H₂Br₃I
MW: 440,70 g/mol
Número MDL: MFCD18400058
Núm. CAS: 366496-32-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C