4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
10-(2-Naphthyl)anthracene-9-boronic acid Pinacol ester, 9-(2-Naphthyl)-10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene
T3674-1G
T3674-5G
TCIAT3674-1GEA
78
EUR
TCIAT3674-1G
TCIAT3674-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC)
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[10-(2-naphthyl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₃₀H₂₇BO₂ MW: 430,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD28978626 Núm. CAS: 922518-84-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |