3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
T3678-1G T3678-5G
TCIAT3678-1GEA 102 EUR
TCIAT3678-1G TCIAT3678-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formula: C₇H₁₂F₃N
MW: 167,18 g/mol
Pto. Ebullición: 70°C
Número MDL: MFCD08444665
Núm. CAS: 56287-83-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %