Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3682-100G
T3682-500G
TCIAT3682-100GEA
17
EUR
TCIAT3682-100G
TCIAT3682-500G
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide
Formula:
C₃₂H₆₈O₄Ti Pto. de inflamación: 53°C |
Número MDL:
MFCD00015264 Núm. CAS: 1070-10-6 EINECS: 213-969-1 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Ignition residue | 13.4 to 14.6 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...