Triisocyanato(methyl)silane ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
T3683-25G T3683-5G
TCIAT3683-25GEA 256 EUR
TCIAT3683-25G TCIAT3683-5G
Triisocyanato(methyl)silane ≥96.0% (by total nitrogen basis)
Triisocyanato(methyl)silane
Formula: C₄H₃N₃O₃Si
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: 3°C
Número MDL: MFCD00061499
Núm. CAS: 5587-61-1
UN: 2478
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %