Tubastatin A hydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Hydroxy-4-[[2-methyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-5(2H)-yl]methyl]benzamide hydrochloride, N-Hydroxy-4-((2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)methyl)benzamide hydrochloride, Tubastatin A HCl
T3687-100MG T3687-25MG
TCIAT3687-100MGEA 389 EUR
TCIAT3687-100MG TCIAT3687-25MG
Tubastatin A hydrochloride ≥97.0% (by HPLC)
Tubastatin A hydrochloride
Formula: C₂₀H₂₁N₃O₂·HCl
MW: 371,87 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD20488052
Núm. CAS: 1310693-92-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.70 to 11.90 %