2,4,6-Triformylphloroglucinol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

T3688-200MG T3688-1G
TCIAT3688-200MGEA 61 EUR
TCIAT3688-200MG TCIAT3688-1G
2,4,6-Triformylphloroglucinol ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Triformylphloroglucinol
Formula: C₉H₆O₆
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD24713435
Núm. CAS: 34374-88-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR