2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Tri-tertbutylpyrimidine
T3693-1G T3693-5G
TCIAT3693-1GEA 29 EUR
TCIAT3693-1G TCIAT3693-5G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Formula: C₁₆H₂₈N₂
MW: 248,41 g/mol
Número MDL: MFCD03094045
Núm. CAS: 67490-21-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C