4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trianiline ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3695-1G
T3695-5G
TCIAT3695-1GEA
72
EUR
TCIAT3695-1G
TCIAT3695-5G
4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trianiline ≥98.0% (by HPLC)
4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trianiline
Formula:
C₂₁H₁₈N₆ Pto. de fusión: 250°C |
Número MDL:
MFCD04116311 Núm. CAS: 14544-47-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |