Acetylthio-PEG4-Alkyne ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: S-3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-yl Ethanethioate, Ethanethioic acid S-3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-yl ester
T3698-250MG T3698-50MG
TCIAT3698-250MGEA 599 EUR
TCIAT3698-250MG TCIAT3698-50MG
Acetylthio-PEG4-Alkyne ≥98.0% (por GC)
Acetylthio-PEG4-Alkyne
Formula: C₁₃H₂₂O₅S
MW: 290,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 1422540-88-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %