4-(Trimethylsilylethynyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
T3702-1G T3702-250MG
TCIAT3702-1GEA 150 EUR
TCIAT3702-1G TCIAT3702-250MG
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₅NSi
MW: 189,33 g/mol
Número MDL: MFCD03695479
Núm. CAS: 75867-39-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C