3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
T3707-5G
T3707-25G
TCIAT3707-5GEA
69
EUR
TCIAT3707-5G
TCIAT3707-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₃H₁₆BF₃O₂ |
Número MDL:
MFCD05863925 Núm. CAS: 325142-82-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 41.0 to 45.0 deg-C |