Ácido 2-metoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3708-25G T3708-5G
TCIAT3708-25GEA 215 EUR
TCIAT3708-25G TCIAT3708-5G
Ácido 2-metoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-metoxifenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Número MDL: MFCD05863916
Núm. CAS: 190788-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C