3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T3709-5G T3709-25G
TCIAT3709-5GEA 63 EUR
TCIAT3709-5G TCIAT3709-25G
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇BO₃
Número MDL: MFCD05663827
Núm. CAS: 380151-86-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C