1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T3717-200MG
T3717-1G
TCIAT3717-200MGEA
49
EUR
TCIAT3717-200MG
TCIAT3717-1G
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₆H₇F₃O₂ Pto. Ebullición: 76°C Pto. de inflamación: 96°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03425197 Núm. CAS: 277756-45-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...