Tectoridin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-(beta-D-Glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one, Tectorigenin 7-O-beta-D-Glucopyranoside
T3724-10MG T3724-50MG
TCIAT3724-10MGEA 54 EUR
TCIAT3724-10MG TCIAT3724-50MG
Tectoridin ≥98.0% (by HPLC)
Tectoridin
Formula: C₂₂H₂₂O₁₁
MW: 462,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01662715
Núm. CAS: 611-40-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%