3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenylacetic acid, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic acid

T3730-100MG T3730-500MG
TCIAT3730-100MGEA 137 EUR
TCIAT3730-100MG TCIAT3730-500MG
3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,3',5,5'-Tetraiodothyroacetic acid
Formula: C₁₄H₈I₄O₄
MW: 747,83 g/mol
Pto. de fusión: 230°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00055932
Núm. CAS: 67-30-1
EINECS: 200-649-1
UN: 2811
ADR: 6.1,I

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR