Triclopyr ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [(3,5,6-Trichloro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid
T3742-25G T3742-5G
TCIAT3742-25GEA 193 EUR
TCIAT3742-25G TCIAT3742-5G
Triclopyr ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Triclopyr
Formula: C₇H₄Cl₃NO₃
MW: 256,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00072514
Núm. CAS: 55335-06-3
EINECS: 259-597-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,09656
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C