2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
T3745-25G T3745-5G
TCIAT3745-25GEA 99 EUR
TCIAT3745-25G TCIAT3745-5G
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane ≥95.0% (por GC)
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisiloxane
Formula: C₉H₁₈O₃Si₃
Pto. Ebullición: 80°C
Número MDL: MFCD00023111
Núm. CAS: 3901-77-7
EINECS: 223-458-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9690 to 0.9790
Refractive index n20/D 1.4240 to 1.4280