N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-Phenylamino-9,9-diphenyl-9H-fluorene
T3746-1G
T3746-5G
TCIAT3746-1GEA
107
EUR
TCIAT3746-1G
TCIAT3746-5G
N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,9,9-Triphenyl-9H-fluoren-2-amine
Formula:
C₃₁H₂₃N MW: 409,53 g/mol |
Número MDL:
MFCD30470208 Núm. CAS: 860465-14-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 206.0 to 210.0 deg-C |