Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3748-25ML T3748-5ML
TCIAT3748-25MLEA 99 EUR
TCIAT3748-25ML TCIAT3748-5ML
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (por GC)
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate
Formula: C₃₂H₆₈O₄Si
Pto. Ebullición: 365°C
Pto. de inflamación: 199°C
Número MDL: MFCD00015263
Núm. CAS: 115-82-2
EINECS: 204-109-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %