Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T3750-1G T3750-5G
TCIAT3750-1GEA 36 EUR
TCIAT3750-1G TCIAT3750-5G
Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (por GC)
Triethoxy(p-tolyl)silane
Formula: C₁₃H₂₂O₃Si
Pto. Ebullición: 106°C
Número MDL: MFCD04974099
Núm. CAS: 18412-57-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %