2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) ≥99.0% (by GC, titration analysis) free radical, purified by sublimation
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: TEMPO
T3751-1G T3751-5G
TCIAT3751-1GEA 99 EUR
TCIAT3751-1G TCIAT3751-5G
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO) ≥99.0% (by GC, titration analysis) free radical, purified by sublimation
2,2,6,6-Tetrametilpiperidinooxi (TEMPO)
Formula: C₉H₁₈NO
MW: 156,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009599
Núm. CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,09140
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 35.0 to 41.0 deg-C