4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T3754-200MG T3754-1G
TCIAT3754-200MGEA 31 EUR
TCIAT3754-200MG TCIAT3754-1G
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
Número MDL: MFCD04038755
Núm. CAS: 797755-07-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C